SAB1105744
別名:
抗MDA-9抗体, 抗ST1抗体, 抗SYCL抗体, 抗TACIP18抗体, 抗シンデカン結合タンパク質(シンテニン)抗体
SAB1105744-200UL
¥50,630
1 of 10
Sigma-Aldrich
IDF00002
3′,5′-Dimethyl-2′-hydroxyacetophenone
PZ0337
UK-432097
NIST973
ホウ酸
HPA056989
Anti-NLRP8 antibody produced in rabbit
SAB4200785
Anti-B2M antibody, Mouse monoclonal
RAB0995
Phosphotyrosine STAT3 / Signal Transducer and Activator of Transcription 3 ELISA Kit
BP968
Benserazide impurity A
437379
サリチル酸2-エチルヘキシル
747491
4-n-Nonylphenol-2,3,5,6-d4, OD
Supelco
32124
Paraben internal standard mix solution
rabbit
200
unconjugated
IgG fraction of antiserum
primary antibodies
polyclonal
buffered aqueous solution
antigen predicted mol wt ~32 kDa
human
western blot: 1:500-1:2,000
O00560
dry ice
−20°C
unmodified
human ... SDCBP(6386)
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
SAB1105744-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。