安全性情報
S9994
Sigma-Aldrich
Recombinant SARS-CoV-2 Spike S1-S2 Chimeric Protein
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥48,790
1 MG
¥361,900
¥48,790
単価¥69,700割引30%
出荷予定日2025年4月03日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥48,790
1 MG
¥361,900
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
¥48,790
単価¥69,700割引30%
出荷予定日2025年4月03日
バルクの問い合わせ
結合体
His
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
frozen liquid
分子量
~134 kDa
精製方法
chromatography
化学種の反応性
SARS coronavirus
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
濃度
>0.2 mg/mL protein
テクニック
ELISA: suitable
lateral flow assay: suitable
保管温度
−70°C
詳細
This Spike glycoprotein ectodomain (spikes comprised of multiple S1 & S2 domains) of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) is expressed in insect cells. Consists of the whole spike antigen. This construct hosts the epitopes for neutralizing antibodies and additional epitopes which can improve sensitivity. It could be important in the case of variant of concern antibody detection, as the characteristic mutations of the different variants of concern are positioned mainly in the Spike protein.
The recombinant SARS-CoV2-Spike S1-S2 Chimeric protein, S9994 is recommended for IgG detection. For IgM detection, a mixture of nucleocapsid and spike proteins is recommended.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
S9994-VAR:
S9994-1MG:
S9994-100UG:
S9994-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)