Merck
S9379
Sigma-Aldrich
二酸化セレン
≥98%, powder
別名:
NSC 56753, 酸化セレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SeO2
CAS番号:
分子量:
110.96
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
蒸気圧
1 mmHg ( 157 °C)
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
white to light pink
mp
315 °C (subl.) (lit.)
SMILES記法
O=[Se]=O
InChI
1S/O2Se/c1-3-2
InChI Key
JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)