Merck
S8815
Sigma-Aldrich
SigmaScreen ストレプトアビジンコート高結合能プレート
384 well clear
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
物質
polystyrene
詳細
flat bottom
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
SigmaScreen Streptavidinコーティング高結合能プレートは、独自のコーティング技術を利用しており、標準的なStreptavidinまたはExtrAvidinコーティングプレートよりも優れたビオチン結合容量を提供します。この透明な96ウェルプレートは、シングルウェル保持フレームに分割可能な8ウェル ストリップの形態で、≥15 pmol/ウェルの結合能をもちます。Streptavidinコーティング高結合能プレートは、MALDIやICAT、SDS-PAGEなどのさまざまな方法による解析のために捕捉したタンパク質を溶出できるプラットフォームを提供します。
法的情報
SigmaScreen is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)