Merck
S7073
Sigma-Aldrich
SGK1(60-末端)、活性型、GSTタグ融合 ヒト
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 μG
¥63,750
¥63,750
出荷予定日2025年4月17日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 μG
¥63,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
¥63,750
出荷予定日2025年4月17日
バルクの問い合わせ
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
品質水準
製品種目
PRECISIO® Kinase
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
比活性
99-135 nmol/min·mg
分子量
~73 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... SGK1(6446)
生物化学的/生理学的作用
SGK1は血清グルココルチコイド誘導性プロテインキナーゼの一員であり、in vitroでは3-ホスホイノシチド依存性プロテインキナーゼ-1(PDK1)により活性化され、in vivoではホスファチジルイノシトール(PI)3-キナーゼを活性化するシグナルに応答して活性化されます。SGK1のmRNAはすべての組織で発現しており、 その発現量は血清やデキサメサゾンによって上昇します。SGK1はFKHRL1のリン酸化と不活性化により細胞の生存を促進します。SGKとAktは、FKHRL1の3つの調節性部位をリン酸化する効果において違いがみられます。
物理的形状
50 mM Tris-HCl溶液(pH 7.5、150 mM NaCl、0.25 mM DTT、0.1 mM EGTA、0.1 mM EDTA、0.1 mM PMSF、25%グリセロール含有)。
法的情報
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
S7073-10UG-PW:
S7073-10UG:
S7073-VAR:
S7073-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A Brunet et al.
Molecular and cellular biology, 21(3), 952-965 (2001-01-12)
Serum- and glucocorticoid-inducible kinases (SGKs) form a novel family of serine/threonine kinases that are activated in response to a variety of extracellular stimuli. SGKs are related to Akt (also called PKB), a serine/threonine kinase that plays a crucial role in
T Kobayashi et al.
The Biochemical journal, 344 Pt 1, 189-197 (1999-11-05)
The catalytic domain of serum- and glucocorticoid-induced protein kinase (SGK) is 54% identical with protein kinase B (PKB) and, like PKB, is activated in vitro by 3-phosphoinositide-dependent protein kinase-1 (PDK1) and in vivo in response to signals that activate phosphatidylinositol