Merck
S6445
Sigma-Aldrich
S-2E
≥98% (HPLC), powder
別名:
(S)-(+)-4-[1-(4-tert-Butylphenyl)-2-oxo-pyrrolidin-4-yl]methoxybenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H25NO4
CAS番号:
分子量:
367.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white
溶解性
DMSO: 11 mg/mL
H2O: insoluble
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)(C)c1ccc(cc1)N2C[C@@H](COc3ccc(cc3)C(O)=O)CC2=O
InChI
1S/C22H25NO4/c1-22(2,3)17-6-8-18(9-7-17)23-13-15(12-20(23)24)14-27-19-10-4-16(5-11-19)21(25)26/h4-11,15H,12-14H2,1-3H3,(H,25,26)/t15-/m0/s1
InChI Key
YZADMDZNVOBYGR-HNNXBMFYSA-N
アプリケーション
S-2E may be used in cell signaling studies.
生物化学的/生理学的作用
HMG-CoA reductase and acetyl-CoA carboxylase inhibitor. In the liver, S-2E is converted into its active metabolite, S-2E-CoA. S-2E-CoA noncompetitively inhibited the enzymatic activities of both 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme-A (HMG-CoA) reductase and acetyl-CoA carboxylase at K(i)=18.11 microM and K(i)=69.2 microM, respectively.
包装
Shipped ambient under nitrogen.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S6445-5MG:
S6445-25MG:
S6445-BULK:
S6445-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Fatty acid synthesis supports cancer cell proliferation, essential for membrane generation, protein modification, and bioenergetics.