Merck
S6382
Sigma-Aldrich
trans-スチルベン
~95%
別名:
trans-1,2-ジフェニルエチレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH=CHC6H5
CAS番号:
分子量:
180.25
Beilstein:
1616740
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
~95%
bp
305-307 °C/744 mmHg (lit.)
mp
123-125 °C (lit.)
密度
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
c1ccc(cc1)\C=C\c2ccccc2
InChI
1S/C14H12/c1-3-7-13(8-4-1)11-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-12H/b12-11+
InChI Key
PJANXHGTPQOBST-VAWYXSNFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
文書ライブラリにアクセスする
Wei Zhang et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 21(3), 1032-1035 (2011-01-11)
A series of methoxystilbenes (E and Z isomers) related to resveratrol were investigated for their effects on NQO1 induction in murine hepatoma cells and growth inhibitory effects on human cancer cell lines. Both activities were enhanced in compounds with methoxy