Merck
S5524
Sigma-Aldrich
垂直式スタンダードゲル用スペーサー, 16.5 cm ワイド
size 1.0 mm × 22 cm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NB.51
サイズ
1.0 mm × 22 cm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
Set includes two spacers. Rounded corner mates with gasket and bottom corners of rectangular glass plate. Gasket design eliminates the need for a bottom spacer.