Merck
G2650
Sigma-Aldrich
Gaskets for vertical mini gel
10 cm wide, size 0.75mm x 8cm, color-coded yellow
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105305
NACRES:
NB.51
製品名
Gaskets for vertical mini gel 10 cm wide, size 0.75 mm × 8 cm, color-coded yellow
物質
silicone
サイズ
0.75 mm × 8 cm
color-coded yellow
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
Unique gasket provides continuous seal around sides and bottom of glass plates, eliminating the need for a bottom spacer. Gasket thickness must match comb and spacers. Length of gasket material is approx. 26 cm (2 × h + w). Gaskets are color-coded for easy identification.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)