Merck
S5392
ウィートンコプリン染色瓶
Plastic screw cap only
別名:
240330
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 EA
¥10,000
¥10,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
20 EA
¥10,000
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
MA.01
¥10,000
Check Cart for Availability
特徴
Wheaton staining ware is not recommended for any moist heat applications such as microwaves, autoclaves or water baths.
メーカー/製品名
WHEATON®
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • Aluminum foil faced pulp board liners can be used with organic solvents. Good resistance to hydrocarbons, oils, ketones and alcohols Not good for acids or alkalis.
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3