Merck
S3000
Sigma-Aldrich
セバシン酸ジメチル
≥95%
別名:
ジメチルデカンジオアート, セバシン酸ジメチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OCO(CH2)8COOCH3
CAS番号:
分子量:
230.30
Beilstein:
1785523
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥95%
bp
158 °C/10 mmHg (lit.)
mp
29-31 °C (lit.)
密度
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
COC(=O)CCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C12H22O4/c1-15-11(13)9-7-5-3-4-6-8-10-12(14)16-2/h3-10H2,1-2H3
InChI Key
ALOUNLDAKADEEB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
314.6 °F - closed cup
引火点(℃)
157 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
S3000-1KG:
S3000-BULK:
S3000-250G:
S3000-100G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
[Determination of dimethylacrylic acid and its ethyl ester in the air of a work area].
N Ia Smoliar
Gigiena i sanitariia, (1)(1), 51-52 (1984-01-01)