スキップする
S1939
Anti-Na+/Ca2+/K+ Exchanger 2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-NCKX2
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
200 μL
カートの在庫状況を確認する
¥93,500
この商品について
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IF, WB
Citations:
1
¥93,500
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
​
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 78 kDa
species reactivity
rat
technique(s)
indirect immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
Immunogen
synthetic peptide corresponding to residues 90-102 of rat NCKX2.
Physical form
Solution in phosphate buffered saline containing 1.0 mg/ml bovine serum albumin and 0.05% sodium azide.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
N216HPA079359MABN1813
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
description
clone C2C12
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
clone 3H3, from mouse
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
-
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
Gene Information
rat ... Slc24a2(84550)
Gene Information
human ... SLC8A1(6546)
Gene Information
human ... SLC24A2(25769)
Gene Information
mouse ... Slc9A7(236727)
mol wt
antigen 78 kDa
mol wt
antigen 70 kDa (proteolytic fragment), antigen 120 kDa (mature exchanger), antigen 160 kDa (non-reduced)
mol wt
-
mol wt
-
Still not finding the right product?
製品選択ツール}で選択肢を絞り込んでください。
保管分類
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)