Merck
RFA452411K-EP
Rotor for Eppendorf® 5430/5430R Centrifuges
FA-45-24-11-Kit (rotor with higher edge), aerosol-tight, to hold, 24 x spin columns, lid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103900
製品RFA452411K-EPは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
特徴
lid
to hold 24 x spin columns
aerosol-tight
fixed angle rotor
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 022654128 (NA)
Eppendorf® 5427752005 (EU)
パラメーター
19,090 × g max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models 5430/5430R
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Rotors to fot Eppendorf centrifuge 5430 and 5430 R.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)