Merck
RFA451811
Rotor for Eppendorf® 5418/5418R Centrifuges
FA-45-18-11, aerosol tight, to hold, 18 x 1.5/2.0 mL tubes, lid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
製品RFA451811は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
特徴
lid
to hold 18 x 1.5/2.0 mL tubes
aerosol tight
fixed angle rotor
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 022652061 (NA)
Eppendorf® 5418707005 (EU)
パラメーター
16,873 × g max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models 5418/5418R
関連するカテゴリー
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)