Merck
RF454811P-EP
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
FA-45-48-PCR, to hold, 6 x 8-tube or 5-tube PCR strips, to hold, 48 x 0.2 mL PCR tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
製品RF454811P-EPは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
特徴
to hold 48 x 0.2 mL PCR tubes
to hold 6 x 8-tube or 5-tube PCR strips
fixed angle strip rotor
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 022638581 (NA)
Eppendorf® 5804735005 (EU)
パラメーター
15,350 × g max. RCF
テクニック
PCR: suitable
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
A wide selections of rotors to fit the Eppendorf 5804 and 5810 centrifuges.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)