スキップする
RABHRP2
HRP-抱合抗マウスIgG濃縮物(アイテムI2)
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
10 μL
在庫あり出荷可能fromŽsìŽs‘å’¬368
¥7,990
この商品について
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
Citations:
5
¥7,990
在庫あり出荷可能詳細
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
antibody product type
primary antibodies
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
AP160PAP308PAP501P
description
-
description
Chemicon®, from rabbit
description
1 mg/mL, Chemicon®
description
Chemicon®, from goat
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
antibody product type
primary antibodies
antibody product type
secondary antibodies
antibody product type
secondary antibodies
antibody product type
secondary antibodies
Still not finding the right product?
製品選択ツール}で選択肢を絞り込んでください。
保管分類
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
RABHRP2-10UL: + RABHRP2-10UL-KC:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
RABHRP2-10UL04061838043597