テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: 12%
intra-assay cv: 10%
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... GDF9(2661)
詳細
The antibody pair provided in this kit recognizes Human GDF-9
アプリケーション
Please refer to the attached Protocolfor details.
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
Maturitas, 141, 9-19 (2020-10-11)
Ovarian deficiency, including premature ovarian insufficiency (POI) and diminished ovarian reserve (DOR), represents one of the main causes of female infertility. POI is a genetically heterogeneous condition but current understanding of its genetic basis is far from complete, with the