コンテンツぞスキップ
RAB1024
Human BMP-15 ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
ログむンで組織・契玄䟡栌をご芧ください。
サむズを遞択しおください
衚瀺を倉曎する
この商品に぀いお
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... BMP15(9210)
Input:
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum sample(s)
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
テクニカルサヌビス
お困りのこずがあれば、経隓豊富なテクニカルサヌビスチヌムがお客様をサポヌトしたす。
お手䌝いしたす
species reactivity
human
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum sample(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.6 ng/ml
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... BMP15(9210)
General description
This ELISA antibody pair detects human BMP-15. It shows no cross-reactivity with human BMP-1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, or -10.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
保管分類
10 - Combustible liquids
適甚法什
詊隓研究甚途を考慮した関連法什を䞻に挙げおおりたす。化孊物質以倖に぀いおは、䞀郚の情報のみ提䟛しおいたす。 補品を安党か぀合法的に䜿甚するこずは、䜿甚者の矩務です。最新情報により修正される堎合がありたす。WEBの反映には時間を芁するこずがあるため、適宜SDSをご参照ください。
Please refer to KIT Component information
pdsc
Please refer to KIT Component information
prtr
Please refer to KIT Component information
fsl
Please refer to KIT Component information
ishl_indicated
Please refer to KIT Component information
ishl_notified
Please refer to KIT Component information
cart
キットコンポヌネントの情報を参照しおください
jan
最新バヌゞョンのいずれかを遞択しおください
詊隓成瞟曞COA
Lot/Batch Number
適切なバヌゞョンが芋぀かりたせんか。
特定のバヌゞョンが必芁な堎合は、ロット番号たたはバッチ番号で特定の蚌明曞を怜玢できたす。
以前この補品を賌入いただいたこずがある堎合
文曞ラむブラリで、最近賌入した補品の文曞を怜玢できたす。
文曞ラむブラリにアクセスする