Merck
RAB1088
Sigma-Aldrich
Human TLR-4 ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum sample(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.4 ng/ml
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... TLR4(7099)
詳細
This ELISA antibody pair detects Human Toll-like Receptor 4 (TLR-4)
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Ahmed E Khodir et al.
Life sciences, 256, 117907-117907 (2020-06-07)
Acute lung injury (ALI) and the subsequent multi-system organ failure is a serious health problem with devastating impacts on the health care systems. Indeed, the world has been facing an un-preceded situation in the past couple of months following COVID-19
Erdem Akbal et al.
Viral immunology, 30(4), 278-282 (2017-04-18)
Toll-like receptors (TLRs) may play an important role in hepatitis-B pathogenesis. However, serum TLR-2 and TLR-4 levels and their association with serum liver enzymes, hepatitis B virus (HBV) DNA, quantitative HBsAg levels, and liver biopsy findings, are unknown. A total