Merck
RAB0908
Sigma-Aldrich
Rat Mag / Myelin-associated Glycoprotein ELISA Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
rat
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 10 pg/mL
standard curve range: 10.24-2500 pg/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
rat ... Mag(29409)
詳細
The antibody pair provided in this kit recognizes rat MAG / Myelin-associated Glycoprotein / Siglec-4a.
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
生物化学的/生理学的作用
Myelin-associated glycoprotein (MAG) is expressed in Schwann cells and oligodendrocytes. It inhibits the growth of axons. MAG also has a role in signal transduction pathways and cell adhesion. In complex with the neurite outgrowth inhibitor (Nogo) receptor, MAG acts on neurons via the p75 receptor. It activates and modulates the function of Ras homolog gene family, member A (RhoA).
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Myelin-associated glycoprotein inhibits the neuronal differentiation of neural progenitors.
Li X, et al.
Neuroreport, 20(7), 708-712 (2009)
Myelin-associated glycoprotein inhibits microtubule assembly by a Rho-kinase-dependent mechanism.
Mimura F, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 281(23), 15970-15979 (2006)
Tissue sparing and functional recovery following experimental traumatic brain injury is provided by treatment with an anti-myelin-associated glycoprotein antibody.
Thompson HJ, et al.
The European Journal of Neuroscience, 24(11), 3063-3072 (2006)