安全性情報
RAB0854
Sigma-Aldrich
Mouse Trem1 / Triggering Receptor Expressed on Myeloid Cells 1 ELISA Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
mouse
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.25 ng/mL
standard curve range: 0.274-200 ng/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... Trem1(58217)
詳細
The antibody pair provided in this kit recognizes mouse Triggering Receptor Expressed on Myeloid Cells 1 / TREM-1.
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials