安全性情報
RAB0745
Sigma-Aldrich
Human TNFRSF17 ELISA Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 48 pg/mL
standard curve range: 0.049-12 ng/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... TNFRSF17(608)
詳細
The antibody pair provided in this kit recognizes human Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily Member 17.
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Xun Ma et al.
Gene therapy, 26(5), 187-197 (2019-03-31)
Patients with immunoglobulin (Ig) light-chain (LC) diseases such as LC light-chain amyloidosis die with organ failure and need new therapies. We sought a model to test anti-LC siRNA delivery to human plasma cells, requiring circulating LC, in vivo indicators of
Javier Rodríguez-Carrio et al.
Frontiers in immunology, 9, 2351-2351 (2018-10-30)
Introduction: B-cell activation is pivotal in rheumatoid arthritis (RA) pathogenesis and represents a relevant therapeutic target. The main aim of this study was to characterize the profiles of B-cell factors and their decoy receptors in RA and evaluate their clinical
Vianihuini Figueroa-Vazquez et al.
Molecular cancer therapeutics, 20(2), 367-378 (2020-12-11)
Despite major treatment advances in recent years, patients with multiple myeloma inevitably relapse. The RNA polymerase II complex has been identified as a promising therapeutic target in both proliferating and dormant cancer cells. Alpha-amanitin, a toxin so far without clinical
Elisabeth Schuh et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 198(8), 3081-3088 (2017-03-12)
The BAFF-APRIL system is best known for its control of B cell homeostasis, and it is a target of therapeutic intervention in autoimmune diseases and lymphoma. By analyzing the expression of the three receptors of this system, B cell maturation
Liang Lin et al.
Leukemia, 35(3), 752-763 (2020-07-08)
Chimeric antigen receptor (CAR) T-cell therapy remains limited to select centers that can carefully monitor adverse events. To broaden use of CAR T cells in community clinics and in a frontline setting, we developed a novel CD8+ CAR T-cell product