Merck
RA4624-EP
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
A-4-62, for 5810/5810R, aerosol-tight, with 4 MTP buckets
別名:
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
製品RA4624-EPは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
特徴
to hold MTP, DWP, PCR plates
aerosol-tight
economic swing- bucket rotor
for 5810/5810R
with 4 MTP buckets
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 022638041 (NA)
Eppendorf® 5810711002 (EU)
パラメーター
2,750 × g max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • A versatile swing-bucket rotor (A-4-62-MTP) accommodates 0.2 mL to 250 mL tubes and bottles as well as plates.
  • Buckets, lid and adapters are autoclavable at 121 °C, 20 min.
  • Aerosol-tight caps are available for the safe centrifugation of hazardous samples.
  • Rotor lifetime: max. 100,000 cycles.
A wide selections of rotors to fit the Eppendorf 5804 and 5810 centrifuges.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)