Merck
RA2MTP-EP
Rotor for Eppendorf® 5430/5430R Centrifuges
A-2-MTP for microtiter plates, incl. wind shield, to hold, 2 x MTP, PCR, deepwell plates, with 2 buckets and lid
別名:
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
製品RA2MTP-EPは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
特徴
to hold 2 x MTP, PCR, deepwell plates
incl. wind shield
swing bucket rotor
with 2 buckets and lid
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 022654403 (NA)
パラメーター
2,204 × g max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models 5430/5430R
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Max. g-force (rcf): 2 204 × g
  • Max. speed (rpm): 4 680 rpm
  • Max. loading height: 29 mm
  • Max. load per bucket: 170 g
Rotors to fot Eppendorf centrifuge 5430 and 5430 R.
特徴および利点
  • Provide quiet operation due to windshield design
  • Rotor with two swing buckets for PCR, module type package (MTP), and deep well plates
  • The rotor is compatible with the following plates of height up to 29 mm: Micro test plates, Cell culture plates, Polymerase chain reaction (PCR) plates, Deepwell plates and Slides (with CombiSlide adapter)
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)