安全性情報
R817P-10
Sigma-Aldrich
Rat Neuron Plating Medium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.75
フォーム
liquid
品質水準
シェルフライフ
6 mo.
メーカー/製品名
Cell Applications, Inc
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
All-in-one ready-to-use media. For initial plating of rat neurons.
品質
Each lot was tested for sterility, ability to plate rat neurons.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
R817P-10:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)