由来生物
synthetic
蒸気密度
1.59 (vs air)
形状
liquid
expl. lim.
3.1-27.7 % (lit.)
濃度
70%
色
colorless
bp
78 °C (lit.)
mp
-114 °C (lit.)
密度
0.7905 g/cm3
アプリケーション
hematology
histology
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
構成
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
R3154-BULK:
R3154-1GA-PW:
R3154-VAR:
R3154-1GA:
試験成績書(COA)