Merck
R3150
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RhoGAP (p190) antibody produced in mouse
clone D2D6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
抗p190抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 μG
¥92,250
¥92,250
出荷予定日2025年5月07日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
200 μG
¥92,250
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥92,250
出荷予定日2025年5月07日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
D2D6, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~190 kDa
交差性
mouse, rat, monkey, human
テクニック
immunoprecipitation (IP): 4 μg using 500 μg of a human A431 cell RIPA lysate
western blot: 0.5-2 μg/mL using RIPA lysates from human A431 cells
アイソタイプ
IgG
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GRLF1(2909)
mouse ... Grlf1(232906)
rat ... Grlf1(306400)
免疫原
GST fusion protein corresponding to amino acids 180-610 of rat p190 RhoGAP.
その他情報
RhoGAP appears to couple signal transduction via Ras and Rho through its association with RasGAP.
物理的形状
Solution in 0.1 M Tris-glycine, pH 7.4, containing 0.15 sodium chloride and 0.05% sodium azide.
調製ノート
Purified using protein G.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
R3150-VAR:
R3150-.1MG:
R3150-200UG-PW:
R3150-200UG:
R3150-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Brajendra K Tripathi et al.
The Journal of cell biology, 218(9), 3060-3076 (2019-07-17)
SRC and ERK kinases control many cell biological processes that promote tumorigenesis by altering the activity of oncogenic and tumor suppressor proteins. We identify here a physiological interaction between DLC1, a focal adhesion protein and tumor suppressor, with SRC and