由来生物
synthetic (organic)
アッセイ
≥98% (TLC)
形状
solid
保管条件
protect from light
色
orange
溶解性
DMSO: 5 mg/mL
H2O: insoluble
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.CN(C)CC1CCn2c(C1)c(C3=C(C(=O)NC3=O)c4cn(C)c5ccccc45)c6ccccc26
InChI
1S/C28H28N4O2.ClH/c1-30(2)15-17-12-13-32-22-11-7-5-9-19(22)24(23(32)14-17)26-25(27(33)29-28(26)34)20-16-31(3)21-10-6-4-8-18(20)21;/h4-11,16-17H,12-15H2,1-3H3,(H,29,33,34);1H
InChI Key
HSPRASOZRZDELU-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
注意
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
R137-BULK:
R137-5MG:
R137-VAR:
R137-1MG:
試験成績書(COA)