Merck
R1283
Sigma-Aldrich
Rhodblock 6
≥98% (HPLC)
別名:
N-1H-インダゾール-5-イル-シクロブタンカルボキサミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H13N3O
CAS番号:
分子量:
215.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
faintly bluish
off-white
溶解性
DMSO: ≥20 mg/mL
保管温度
room temp
SMILES記法
O=C(Nc1ccc2[nH]ncc2c1)C3CCC3
InChI
1S/C12H13N3O/c16-12(8-2-1-3-8)14-10-4-5-11-9(6-10)7-13-15-11/h4-8H,1-3H2,(H,13,15)(H,14,16)
InChI Key
GXJXOQKXBIPBKB-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
Rhodblock 6は、Rhoキナーゼ経路のインヒビターです。キナーゼアッセイにおいて、Rhodblock 6はRok、あるいはRokのヒトホモログであるROCK Iを直接阻害することが確認されています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
R1283-BULK:
R1283-25MG:
R1283-VAR:
R1283-5MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xavier Fioramonti et al.
Diabetes, 59(2), 519-528 (2009-11-26)
The response of ventromedial hypothalamic (VMH) glucose-inhibited neurons to decreased glucose is impaired under conditions where the counterregulatory response (CRR) to hypoglycemia is impaired (e.g., recurrent hypoglycemia). This suggests a role for glucose-inhibited neurons in the CRR. We recently showed