Merck
PZ0323
Sigma-Aldrich
PF-06767832
≥98% (HPLC)
別名:
1,5-Anhydro-2,3-dideoxy-3-[[[5-methyl-4-[[4-(4-thiazolyl)phenyl]methyl]-2-pyridinyl]carbonyl]amino]-L-threo-pentitol, N-((3R,4S)-3-Hydroxytetrahydro-2H-pyran-4-yl)-5-methyl-4-[4-(1,3-thiazol-4-yl)benzyl]pyridine-2-carboxamide, PF 6767832
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H23N3O3S
CAS番号:
分子量:
409.50
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 30 mg/mL, clear
保管温度
room temp
SMILES記法
CC1=CN=C(C(N[C@@H]2[C@@H](O)COCC2)=O)C=C1CC3=CC=C(C4=CSC=N4)C=C3
InChI
1S/C22H23N3O3S/c1-14-10-23-19(22(27)25-18-6-7-28-11-21(18)26)9-17(14)8-15-2-4-16(5-3-15)20-12-29-13-24-20/h2-5,9-10,12-13,18,21,26H,6-8,11H2,1H3,(H,25,27)/t18-,21-/m0/s1
InChI Key
VVZZHFMLRHJXTO-RXVVDRJESA-N
生物化学的/生理学的作用
PF-06767832 is a cell permeable, potent and selective M1 muscarinic acetylcholine receptor Positive Allosteric Modulator (PAM). Studies have shown that PF-06767832 potentiates the activity of acetylcholine (Ach) in vitro.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0323-25MG:
PZ0323-BULK:
PZ0323-5MG:
PZ0323-VAR:
試験成績書(COA)