アッセイ
≥97% (HPLC)
形状
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 5 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C30H33N7O2/c1-5-25(38)36-13-7-10-23(16-36)37-29-26(28(31)32-17-33-29)27(35-37)20-8-6-9-21(15-20)30(39)34-22-11-12-24(18(2)3)19(4)14-22/h5-6,8-9,11-12,14-15,17-18,23H,1,7,10,13,16H2,2-4H3,(H,34,39)(H2,31,32,33)/t23-/m1/s1
InChI Key
CGJVMKJGKFEHTL-HSZRJFAPSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0209-5MG:
PZ0209-25MG:
PZ0209-BULK:
PZ0209-VAR:
試験成績書(COA)
資料
Tec kinases respond to cellular stimulation by various receptors and are involved in signaling pathways.
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology