戻る
Pur-A-Lyzer フローティングラック、透析用
Products
出荷
即日発送 (1)
製品区分
racks (4)
容量
製品の絞り込み
Showing 1-4 of 4
比較する
製品番号
詳細
価格
PURXR
Pur-A-Lyzer フローティングラック、透析用,
holds up to 7 Maxi Pur-A-Lyzer dialysis tubes, pack of 1 ea
表示
価格を表示
PURDR
Pur-A-Lyzer フローティングラック、透析用,
holds up to 4 Midi Pur-A-Lyzer dialysis tubes, pack of 1 ea
表示
価格を表示
PURNR
Pur-A-Lyzer フローティングラック、透析用,
holds up to 9 Mini and 4 Maxi Pur-A-Lyzer dialysis tubes, pack of 1 ea
表示
価格を表示
PURGR
Pur-A-Lyzer フローティングラック、透析用,
holds 1 Mega Pur-A-Lyzer dialysis tube, pack of 1 ea