Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
PRS4343
Sigma-Aldrich
Anti-CDNF (ab1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-ARMET-like 1, Anti-ARMETL1, Anti-Arginine-rich, Anti-Arginine-rich, mutated in early stage tumors-like 1, Anti-Conserved dopamine neurotrophic factor, Anti-Mutated in early stage tumors-like 1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥83,600
¥83,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥83,600
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥83,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human, mouse, rat
テクニック
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
免疫原
a 9 amino acid peptide from near the carboxy-terminus of human CDNF.
関連事項
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP4343.
物理的形状
PBS溶液(0.02%アジ化ナトリウム含有)。
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 2
Jan Code
PRS4343-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Leonardo Maciel et al.
Journal of the American Heart Association, 10(1), e019685-e019685 (2020-12-30)
Background CDNF (cerebral dopamine neurotrophic factor) belongs to a new family of neurotrophic factors that exert systemic beneficial effects beyond the brain. Little is known about the role of CDNF in the cardiac context. Herein we investigated the effects of