安全性情報
PRS3611
Sigma-Aldrich
Anti-Beclin-1 (ab1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-Beclin 1, autophagy related, Anti-Coiled-coil myosin-like Bcl-2-interacting protein
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥71,060
¥71,060
出荷予定日2025年5月21日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥71,060
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥71,060
出荷予定日2025年5月21日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
mouse, human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BECN1(8678)
免疫原
a 16 amino acid peptide from near the carboxy-terminus of human Beclin-1.
関連事項
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3611.
物理的形状
PBS溶液(0.02%アジ化ナトリウム含有)。
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 2
Jan Code
PRS3611-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sitagliptin mitigates hypoxia/reoxygenation (H/R)-induced injury in cardiomyocytes by mediating sirtuin 3 (SIRT3) and autophagy.
Yang, et al.
Bioengineered, 13, 13162-13173 (2022)