安全性情報
PRS3557
Sigma-Aldrich
Anti-CTRP1 (ab2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
抗C1q/腫瘍壊死因子関連タンパク質1抗体, 抗GIP抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥71,060
¥71,060
出荷予定日2025年5月28日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥71,060
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥71,060
出荷予定日2025年5月28日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
mouse, rat, human
テクニック
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
免疫原
a 15 amino acid peptide from near the amino-terminus of human CTRP1.
関連事項
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3557.
物理的形状
PBS溶液(0.02%アジ化ナトリウム含有)。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
PRS3557-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)