安全性情報
PRS2411
Sigma-Aldrich
Anti-SMAC antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-Diablo homolog (Drosophila)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥71,060
¥71,060
出荷予定日2025年5月28日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥71,060
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥71,060
出荷予定日2025年5月28日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
predicted mol wt 25 kDa
交差性
rat, mouse, human
テクニック
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Diablo(66593)
関連するカテゴリー
免疫原
a peptide corresponding to amino acids 222-237 of murine Smac/DIABLO.
関連事項
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP2411.
物理的形状
PBS溶液(0.02%アジ化ナトリウム含有)。
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
PRS2411-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tomomi Kuwana et al.
The Journal of biological chemistry, 295(6), 1623-1636 (2020-01-05)
Permeabilization of the mitochondrial outer membrane is a key step in the intrinsic apoptosis pathway, triggered by the release of mitochondrial intermembrane space proteins into the cytoplasm. The BCL-2-associated X apoptosis regulator (BAX) protein critically contributes to this process by