安全性情報
PLA0272
Sigma-Aldrich
Rabbit anti-USP8 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
別名:
HumORF8, KIAA0055, SPG59, UBPY, Ubiquitin thioesterase 8, deubiquitinating enzyme 8, hUBPy, ubiquitin isopeptidase Y, ubiquitin specific protease 8, ubiquitin thiolesterase 8, ubiquitin-specific-processing protease 8
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥62,650
¥62,650
出荷予定日2025年4月18日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥62,650
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥62,650
出荷予定日2025年4月18日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
グレード
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
化学種の反応性
human
テクニック
immunohistochemistry: 1:200- 1:1,000
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
アクセッション番号
NP_005145.3
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
rabbit ... USP8(9101)
免疫原
The epitope recognized by PLA0272 maps to a region between residue 400 and 450 of human Ubiquitin Specific Peptidase 8 using the numbering given in entry NP_005145.3 (GeneID 9101).
物理的形状
Tris-buffered Saline containing 0.1% BSA containing 0.09% Sodium Azide
その他情報
USP8 (ubiquitin-specific processing protease 8) is also known as UBPY (ubiquitin isopeptidase Y). USP8 is a hydrolase that can remove conjugated ubiquitin from proteins and therefore plays an important regulatory role at the level of protein turnover by preventing degradation [taken from the Universal Protein Resource (UniProt) www.uniprot.org/uniprot/ P40818].
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Jan Code
PLA0272-100UL:
PLA0272-100UL-KC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)