PLA0224
Rabbit anti-IKK-alpha Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
別名:
Conserved helix-loop-helix ubiquitous kinase, I-kappa-B kinase 1, I-kappa-B kinase alpha, I-kappa-B kinase-alpha, IKK-A, IKK-a kinase, IKK-alpha, IKK1, IKKA, IkB kinase alpha subunit, IkBKA, IkappaB kinase, NFKBIKA, Nuclear factor NF-kappa-B inhibitor kinase alpha, Nuclear factor NFkappaB inhibitor kinase alpha, TCF-16, TCF16, transcription factor 16
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
グレード
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
化学種の反応性
human, mouse
テクニック
immunohistochemistry: 1:100- 1:500
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
アクセッション番号
NP_001269.3
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
rabbit ... IKK-alpha(1147)
免疫原
物理的形状
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
PLA0224-100UL-KC:
PLA0224-100UL:
試験成績書(COA)