HPA038002
抗-METTL14 ウサギ宿主抗体
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗-KIAA1627, 抗-メチルトランスフェラーゼ様 14
サイズを選択してください
¥84,360
サイズを選択してください
About This Item
¥84,360
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
テクニック
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
免疫原配列
RSWNMDSRLQEIRERQKLRRQLLAQQLGAESADSIGAVLNSKDEQREIAETRETCRASYDTSAPNAKRKYLDEGETDEDKMEEYKDELEMQQDEE
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... METTL14(57721)
詳細
免疫原
アプリケーション
ウサギで産生された抗METTL14抗体は、ウェスタンブロッティングおよび免疫蛍光法で使用されています。[2]
- 架橋およびRNA免疫沈降(CLIP)
- ウェスタンブロッティング
- 免疫組織染色分析
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
プレステージ抗体はすべて、次の方法で試験されます。
- 44の正常ヒト組織ならびに最も一般的な20タイプの癌組織から成るIHC組織アレイによる検査。
- 364のヒト組換えタンパク質フラグメントで構成されるタンパク質アレイによる検査。
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
HPA038002-100UL:
HPA038002-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック