安全性情報
PLA0206
Sigma-Aldrich
Rabbit anti-BCAR3 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
別名:
NSP2, SH2 domain-containing protein 3B, SH2D3B, breast cancer antiestrogen resistance 3 protein, dJ1033H22.2 (breast cancer anti-estrogen resistance 3), novel SH2-containing protein 2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥66,300
¥66,300
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥66,300
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥66,300
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
交差性
human
濃度
0.2 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
アクセッション番号
NP_003558.1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
rabbit ... BCAR3(8412)
免疫原
The epitope recognized by PLA0206 maps to a region between residue 25 and 75 of human breast cancer anti-estrogen resistance 3 using the numbering given in entry NP_003558.1 (GeneID 8412).
物理的形状
Tris-buffered Saline containing 0.1% BSA containing 0.09% Sodium Azide
その他情報
BCAR3 (breast cancer anti-estrogen resistance 3) was originally identified as a factor that confers resistance to anti-estrogens in breast cancer cells. BCAR3 contains a Ras-GEF domain and an SH2 domain. It is related to SHEP1 and NSP1 and is thought to also play a role as an adaptor protein that mediates integrin signaling to modulate cell adhesion and migration.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
PLA0206-100UL-KC:
PLA0206-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)