安全性情報
PLA0141
Sigma-Aldrich
Rabbit anti-Phospho MCM2 (S40/S41) Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
別名:
BM28, CCNL1, CDCL1, D3S3194, DFNA70, KIAA0030, MCM2 minichromosome maintenance deficient 2, cdc19, cell devision cycle-like 1, cyclin-like 1, minichromosome maintenance deficient (S. cerevisiae) 2 (mitotin), minichromosome maintenance deficient 2 (mitotin), minichromosome maintenance protein 2 homolog, mitotin, mitotin (S. cerevisiae), nuclear protein BM28
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥70,640
¥70,640
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥70,640
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥70,640
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
交差性
human
テクニック
flow cytometry: 0.1 μg
immunohistochemistry: 1:100- 1:500
western blot: 1:1,000- 1:5,000
アクセッション番号
NP_004517.2
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
human ... MCM2(4171)
免疫原
Immunogen was a synthetic di-phosphorylated peptide, which represented a portion of human minichromosomal maintenance deficient 2 surrounding Serines 40 and 41 according to the numbering given in entry NP_004517.2 (GeneID 4171).
物理的形状
Tris-buffered Saline containing 0.1% BSA containing 0.09% Sodium Azide
その他情報
The MCM (Mini-Chromosome Maintenance) complex is a key component of the pre-replication complex involved in replication licensing which restricts DNA replication to only once per cell cycle. The MCM complex is a heterohexamer of MCM2, MCM3, MCM4, MCM5, MCM6, and MCM7. MCM2 interacts with the core MCM complex (MCM4, 6, and 7) to regulate its helicase activity.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
PLA0141-100UL:
PLA0141-100UL-KC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)