安全性情報
PLA0112
Sigma-Aldrich
Rabbit anti-CtIP Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
別名:
COM1, CTBP-interacting protein, CtIP, JWDS, RBBP-8, RIM, Retinoblastoma-binding protein 8, Retinoblastoma-interacting protein and myosin-like, SAE2, SCKL2, Seckel syndrome 2, retinoblastoma binding protein 8, sporulation in the absence of SPO11 protein 2 homolog
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥58,500
¥58,500
出荷予定日2025年5月31日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥58,500
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥58,500
出荷予定日2025年5月31日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
交差性
mouse, human
テクニック
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:2,000-1:10,000
アクセッション番号
NP_002885.1
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
rabbit ... CtIP(5932)
免疫原
The epitope recognized by PLA0112 maps to a region between residue 850 and the C-terminus (residue 897) of human CtBP Interacting Protein (Retinoblastoma Binding Protein 8) using the numbering given in entry NP_002885.1 (GeneID 5932).
物理的形状
トリスクエン酸/リン酸塩緩衝液、pH 7~8、0.09% アジ化ナトリウム含有
その他情報
CtIP (CTBP interacting protein) was first identified as a protein that interacted with CTBP (C-terminus-binding protein of adenovirus E1A). CtIP has also been identified as a protein that interacts with the tumor suppressors pRb and BRCA1 and has been implicated as a tumor suppressor itself.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
PLA0112-100UL-KC:
PLA0112-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)