安全性情報
PLA0087
Sigma-Aldrich
Rabbit anti-MAD2 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
別名:
HSMAD2, MAD2, MAD2 (mitotic arrest deficient, MAD2-like protein 1, homolog)-like 1, homolog-like 1, mitotic arrest deficient, mitotic arrest deficient 2-like protein 1, yeast
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥66,300
¥66,300
出荷予定日2025年6月01日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥66,300
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥66,300
出荷予定日2025年6月01日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
交差性
human, mouse
テクニック
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:2,000-1:10,000
アクセッション番号
Q13257
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
rabbit ... MAD2(4085)
免疫原
The epitope recognized by PLA0087 maps to a region between residue 150 and the C-terminus (residue 205) of human Mitotic Arrest Deficient 2 using the numbering given in SwissProt entry Q13257 (GeneID 4085).
物理的形状
Tris-citrate/phosphate buffer, pH 7 to 8 containing 0.09% sodium azide
その他情報
MAD2 (Mitotic Arrest Deficiency 2) is a component of the mitotic spindle-assembly checkpoint that ensures that all chromosomes are aligned at the metaphase plate before the onset of anaphase. MAD2 is a subunit of the MCC complex that includes BubR1, Bub3, Cdc20 and Mad2, which may function to inhibit the APC/c (Anaphase Promoting Complex/Cyclosome). MAD2 is regulated by MAD1.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
PLA0087-100UL:
PLA0087-100UL-KC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)