PLA0079
Rabbit anti-PCNA Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
別名:
ATLD2, DNA polymerase delta auxiliary protein, PCNA, cyclin
サイズを選択してください
¥73,700
サイズを選択してください
About This Item
¥73,700
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
交差性
human, mouse
テクニック
flow cytometry: 0.03 μg
immunohistochemistry: 1:2,000- 1:10,000
immunoprecipitation (IP): 2- 5 μg/mg
western blot: 1:1,000- 1:10,000
アクセッション番号
P12004
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
rabbit ... PCNA(5111)
関連するカテゴリー
1 of 4
当該品目 | PLA0080 | PLA0270 | PLA0072 |
---|---|---|---|
species reactivity human, mouse | species reactivity mouse, human | species reactivity human | species reactivity human |
antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity purified immunoglobulin |
shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
Gene Information rabbit ... PCNA(5111) | Gene Information rabbit ... PCNA(5111) | Gene Information rabbit ... PolA1(5422) | Gene Information rabbit ... p53(7157) |
UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. - |
詳細
免疫原
アプリケーション
- proximity ligation assay (PLA) (1:500)[1]
- immunoblotting (1:2000)
- flow cytometry analysis
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
PLA0079-100UL-KC:
PLA0079-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ