Merck
P9644
Sigma-Aldrich
L-Pyroglutamic acid pentachlorophenyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H6Cl5NO3
CAS番号:
分子量:
377.44
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
保管温度
−20°C
SMILES記法
Clc1c(Cl)c(Cl)c(OC(=O)[C@@H]2CCC(=O)N2)c(Cl)c1Cl
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
P9644-1G:
P9644-250MG:
P9644-5G:
P9644-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)