Merck
P8622
Sigma-Aldrich
Anti-FP Prostanoid Receptor antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-Prostaglandin F2α Receptor
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μL
¥102,000
¥102,000
出荷予定日2025年5月30日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μL
¥102,000
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥102,000
出荷予定日2025年5月30日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
利用可能性
not available in Japan
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 4-8 μg/mL using human uterus
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PTGFR(5737)
mouse ... Ptgfr(19220)
rat ... Ptgfr(25652)
免疫原
synthetic peptide corresponding to the second extracellular loop of human FP prostanoid receptor. The immunizing peptide has 94% homology with the rat and mouse gene.
アプリケーション
Applications in which this antibody has been used successfully, and the associated peer-reviewed papers, are given below.
Immunohistochemistry (1 paper)
物理的形状
PBS溶液(pH 7.7, 0.1%アジ化ナトリウム含有)。
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
適用法令
Jan Code
P8622-VAR:
P8622-BULK:
P8622-50UL-PW:
P8622-50UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Matthias Oll et al.
BMC urology, 12, 35-35 (2012-12-12)
Prostaglandins play an important role in ureteral obstruction, but the detailed expression profiles of the prostaglandin receptors (PTGER1, PTGER2, PTGER3, PTGER4, PTGFR) remain unknown in the different parts of the human ureter. The expression pattern of PTGER1, PTGER2, PTGER3, PTGER4