Merck
P8247
Sigma-Aldrich
Anti-Potassium Channel KIR3.3 (GIRK3) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 μL
¥102,800
¥102,800
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
200 μL
¥102,800
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥102,800
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
lyophilized powder
交差性
rat, mouse, human
テクニック
western blot: 1:200 using rat brain membranes
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... KCNJ9(3765)
mouse ... Kcnj9(16524)
rat ... Kcnj9(116560)
免疫原
GST fusion protein with sequence corresponding to residues 344-361 of rat KIR3.3 (GIRK3). The sequence is identical in mouse and human.
物理的形状
Lyophilized powder from phosphate buffered saline containing 1% bovine serum albumin, 5% sucrose, and 0.025% sodium azide.
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Young-Joo Yi et al.
Systems biology in reproductive medicine, 57(6), 296-308 (2011-11-08)
The GIRK2-containing inward-rectifying K(+) ion channels have been implicated in mammalian spermatogenesis. While the Girk2 null mice are fertile, the male weaver transgenic mice carrying a gain-of-function mutation in the Girk2 gene are infertile. To establish the exact period of
Carlo Corona et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 38(27), 6102-6113 (2018-06-08)
Activating Transcription Factor 4 (ATF4) has been postulated as a key regulator of learning and memory. We previously reported that specific hippocampal ATF4 downregulation causes deficits in synaptic plasticity and memory and reduction of glutamatergic functionality. Here we extend our