Merck
P7437
Sigma-Aldrich
モノクローナル抗CD19抗体-PE標識 マウス宿主抗体
clone SJ25-C1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
モノクローナル抗CD19抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
SJ25-C1, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
テクニック
flow cytometry: 10 μL using 1 × 106 cells
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CD19(930)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特異性
ヒト膜内在性糖タンパク質CD19(90 kDa)を認識します。
3rd Workshop: code no. 073
免疫原
NALM-1ヒト細胞株。
ターゲットの説明
CD19はイムノグロブリンス-パ-ファミリ-の分子であり、2つのIg様ドメインを有しています。CD19分子は、κまたはλL鎖の発現によって定義される末梢B細胞の100%に発現しています。正常ヒト末梢血細胞の約10%、脾臓リンパ球の約60%に発現しています。顆粒球、単球やCD3を発現するT細胞には発現していません。
物理的形状
0.01 M PBS溶液(pH 7.4, 1% BSA, 15 mMアジ化ナトリウム含有)。
調製ノート
R-フィコエリスリン(PE)とのコンジュゲ-ションにより作製しています。この橙赤色の色素は、励起波長488 nmおよび蛍光波長578 nmによる測定が効果的です。
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
P7437-BULK:
P7437-100TST:
P7437-50TST:
P7437-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M Nakamura et al.
FEBS letters, 463(1-2), 125-128 (1999-12-22)
We have investigated the regulation mechanism of the surface sialyl-Le(X) (sLe(X)) expression level in tonsillar B cells during activation. sLe(X) antigen became strongly positive after activation, while resting B cells were weakly positive. sLe(X) structures were mainly located on O-linked