Merck
P6361
Sigma-Aldrich
プロテアーゼS Pyrococcus furiosus由来
recombinant, expressed in Bacillus sp.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
リコンビナント
expressed in Bacillus sp.
フォーム
solution
分子量
45 kDa
濃度
100 units/mL
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
アプリケーション
Protease S is from Pyrococcus furiosus and is a recombinant protease that is expressed in Bacillus sp.. It is used for fragmentation of proteins and peptides required for primary structure analysis.
生物化学的/生理学的作用
耐熱性セリンプロテア-ゼであり、未変性タンパク質および変性タンパク質に対して幅広い特異性を示します。
Protease S is a serine endoprotease with broad specificity that will digest native and denatured proteins. Cleavage occurs mainly on the carboxy side of peptide bonds. The optimal temperature range is 85 to 95 °C and the optimal pH range is 6.0 to 8.0. Protease S is inhibited by PMSF
単位の定義
1 unitは、pH 7.0、95°C、1分間で、1 μmolの N-スクシニル-Ala-Ala-Pro-Phe p-ニトロアニリドを加水分解します。
物理的形状
40%エタノ-ルを含有する25 mM Tris-HCl(pH 7.6 )に溶解された溶液
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
78.8 °F
引火点(℃)
26 °C
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P6361-VAR:
P6361-BULK:
P6361-500UN:
P6361-500UN-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)