Merck
P5963
Sigma-Aldrich
Platelet-derived Growth Factor β−Receptor Fragment 742-758
≥95% (HPLC)
別名:
Asp-Met-Ser-Lys-Asp-Glu-Ser-Val-Asp-Tyr-Val-Pro-Met-Leu-Asp-Met-Lys
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
0.5 MG
¥52,400
¥52,400
出荷予定日2025年5月25日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
0.5 MG
¥52,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C84H135N19O31S3
CAS番号:
分子量:
2003.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
¥52,400
出荷予定日2025年5月25日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
保管温度
−20°C
その他情報
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)